Human Wnt10b peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4619P
PRSI4619PEA 105 EUR InStock
PRSI4619P
Human Wnt10b peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
Wnt10b peptide is used for blocking the activity of Wnt10b antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité