Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SATB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4627
PRSI4627EA 435 EUR InStock
PRSI4627
Anti-SATB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SATB2 Antibody: Human special AT-rich sequence-binding protein-2 (SATB2) is a nuclear matrix/scaffold-associated region DNA-binding protein. Like its homolog SATB1, SATB2 selectively binds double-stranded, special AT-rich DNA sequences, but is expressed primarily in a subset of postmitotic, differentiating neurons in the neocortex. Mice deficient in SATB exhibit craniofacial abnormalities and defects in osteoblast differentiation and function. SATB2 also interacts with and enhances the activity of Runx2 and ATF4, two transcription factors that regulate osteoblast differentiation, indicating that SATB2 acts as a molecular node in a transcriptional network regulating skeletal development and osteoblast differentiation. Recent experiments have shown that SATB2 interacts with histone deacetylase 1 and metastasis-associated protein 2, two proteins that are involved in chromatin remodeling, suggesting that SATB2 may also be involved in mediating epigenetic influences during cortical development.

Type:
Antigen: SATB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité