Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SATB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4631
PRSI4631EA 435 EUR InStock
PRSI4631
Anti-SATB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SATB1 Antibody: Human special AT-rich sequence-binding protein-1 (SATB1) is a nuclear matrix/scaffold-associated region DNA-binding protein, predominantly expressed in the thymus and pre-B cells. Like its homolog SATB2, SATB1 selectively binds double-stranded, special AT-rich DNA sequences in which one strand exclusively consists of well-mixed A, T, and C nucleotides. SATB1 contains a dimerization domain that shares similarity with the PDZ motif, identified as an indispensable element for high-affinity binding of SATB1 to DNA. SATB1 constitutes a functional nuclear architecture that has a 'cage-like' protein distribution surrounding heterochromatin and regulates gene expression through chromatin remodeling/HDAC (histone deacetylase complex) and transcription factors recruitment. SATB1 functions as a 'genome organizer' essential for proper T-cell development. Recent studies show that SATB1 is necessary for breast cancer cells to become metastatic, and when ectopically expressed in non-metastatic cells, can induce invasive activity in vivo. At least two isoforms of SATB1 are known to exist.

Type:
Antigen: SATB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité