Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLGAP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4633
PRSI4633EA 435 EUR InStock
PRSI4633
Anti-DLGAP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SAPAP4 Antibody: SAP90/PSD-95-associated protein 4 (SAPAP4, also known as DLGAP4) is a member of a protein family whose members specifically interact with PSD-95/SAP90, a membrane-associated guanylate kinase localized at postsynaptic density (PSD) in neuronal cells. Like the other SAPAP proteins, SAPAP4 is thought to be an adaptor protein that also interacts with different synaptic scaffolding proteins, cytoskeletal and signaling components, such as focal adhesion kinase (FAK) and proline-rich tyrosine kinase 2 (PYK2). SAPAP4 mRNA is targeted to cell bodies in a similar manner to SAPAP1 and -2, whereas SAPAP3 mRNA is detected mainly in cell bodies.

Type:
Antigen: DLGAP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité