Human SAPAP4 peptide (13 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4633P
PRSI4633PEA 122 EUR InStock
PRSI4633P
Human SAPAP4 peptide (13 aa in the center)
Protéines et Peptides
SAPAP4 peptide is used for blocking the activity of SAPAP4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité