Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNT10A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4639
PRSI4639EA 435 EUR InStock
PRSI4639
Anti-WNT10A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Wnt10a Antibody: Wnt10a is a member of the Wnt family, a gene family that encodes secreted signaling proteins that play crucial roles in normal development such as regulation of cell fate and patterning during embryogenesis as well as neoplastic transformation. Elevated levels of Wnt10a have been detected in several human tumors and cancer cell lines including colorectal cancer and chronic lymphocytic leukemia and it has been suggested that uncontrolled Wnt signaling may contribute to the defect in apoptosis that characterizes these malignancies. Recently, a mutation in Wnt10a was found to be associated with odonto-onycho-dermal dysplasia, an autosomal recessive ectodermal dysplasia.

Type:
Antigen: WNT10A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité