Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NANOS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4645
PRSI4645EA 435 EUR InStock
PRSI4645
Anti-NANOS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nanos2 Antibody: Nanos is a zinc-finger containing, RNA-binding protein that has been implicated in germ cell development in both invertebrates and vertebrates. In drosophila, Nanos represses apoptosis during development to ensure proper germ-line development. Unlike Nanos1 whose expression in mice is dispensable, the Nanos2 and Nanos3 proteins are required for germ cell development. Nanos2-null primordial germ cells (PGCs) die only in the male gonads and show no defects in females, while Nanos3-null PGCs are lost during the migration stage regardless of sex. Nanos2 and Nanos3 have distinct expression patterns during embryo development, suggesting that these two proteins do not have redundant functions. However, expression of Nanos2 can at least partially replace Nanos3 function in a Nanos3-null background. Nanos3 expression can not rescue Nanos2-null defects.

Type:
Antigen: NANOS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité