Anti-NANOS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
4647
PRSI4647EA 435 EUR InStock
PRSI4647
Anti-NANOS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nanos2 Antibody: Nanos is a zinc-finger containing, RNA-binding protein that has been implicated in germ cell development in both invertebrates and vertebrates. In Drosophila, Nanos represses apoptosis during development to ensure proper germ-line development. Unlike Nanos1 whose expression in mice is dispensable, the Nanos2 and Nanos3 proteins are required for germ cell development. Nanos2-null primordial germ cells (PGCs) die only in the male gonads and show no defects in females, while Nanos3-null PGCs are lost during the migration stage regardless of sex. Nanos2 and Nanos3 have distinctMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG PRSI4647
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité