Human Nanos2 peptide (13 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4647P
PRSI4647PEA 122 EUR InStock
PRSI4647P
Human Nanos2 peptide (13 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Nanos2 peptide is used for blocking the activity of Nanos2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité