Human Slc35D1 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4649P
PRSI4649PEA 105 EUR InStock
PRSI4649P
Human Slc35D1 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Slc35D1 peptide is used for blocking the activity of Slc35D1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité