Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC22A17 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4651
PRSI4651EA 435 EUR InStock
PRSI4651
Anti-SLC22A17 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Slc22A17 Antibody: The Slc22 family of organic anion and cation transporters (OATs, OCTs, OCTNs) are transmembrane proteins expressed predominantly in kidney and liver. Each contain 12 predicted alpha-helical transmembrane domains (TMDs) and one large extracellular loop between TMDs 1 and 2. Transporters of the SLC22 family function in different ways such as uniporters that mediate facilitated diffusion in either direction (OCTs), as anion exchangers (OAT1, OAT3 and URAT1), and as Na(+)/l-carnitine cotransporter (OCTN2). Slc22 family members participate in the absorption and/or excretion of drugs, xenobiotics, and endogenous compounds in intestine, liver, and kidney, and perform homeostatic functions in brain and heart. Mutations in the Slc22 family may cause specific diseases such as primary systemic carnitine deficiency or idiopathic renal hypouricemia and may change drug absorption or excretion. Recent studies show the expression of Slc22A17 as receptor for Lipocalin 2 is relatively high in hematopoietic stem cells.

Type:
Antigen: SLC22A17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité