Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIMP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4655
PRSI4655EA 435 EUR InStock
PRSI4655
Anti-LIMP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LIMP2 Antibody: The lysosomal integral membrane protein 2 (LIMP2) is a heavily glycosylated type III transmembrane protein, the majority of which exists in the lumen of the lysosome and a cytoplasmic domain of approximately 20 amino acids. A deficiency of LIMP2 in mice causes uretic pelvic junction obstruction, deafness, and peripheral neuropathy associated with impaired vesicular trafficking and distribution of apically expressed proteins. More recently, LIMP2 was shown to act as a receptor to bind beta-glucocerebrosidase, the enzyme defective in Gaucher disease, a lysosomal storage disorder. LIMP2-deficient mice showed missorted as well as secreted beta-glucocerebrosidase, suggesting that LIMP2 also functions as the mannose-6-phosphate-independent trafficking receptor.

Type:
Antigen: LIMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité