Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMC8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4657
PRSI4657EA 435 EUR InStock
PRSI4657
Anti-TMC8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EVER2 Antibody: Epidermodysplasia verruciformis (EV) is an autosomal recessive genodermatosis associated with a high risk of skin cancers resulting from a high susceptibility to infection by specific human papillomaviruses. Mutations in two homologous genes EVER1 and EVER2 cause the majority of EV cases. These two proteins form a complex and interact with the zinc transporter ZnT-1 in the endoplasmic reticulum. Cells lacking EVER2 accumulated higher levels of zinc in the nucleolus and nucleus compare to those cells with and intact EVER2 gene, indicating that one role of EVER2 is to regulate the intracellular distribution of zinc.

Type:
Antigen: TMC8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité