Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BST2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4661
PRSI4661EA 435 EUR InStock
PRSI4661
Anti-BST2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bst2 Antibody: Bst2 was first identified as a novel terminal B-cell-restricted antigen termed HM1.24 that is expressed on certain bone marrow cells as well as other tissues. The surface expression of Bst2 on fibroblast cell lines facilitated the stromal cell-dependent growth of DW34, a pre-B-cell line, suggesting that this protein is involved in pre-B-cell growth. Later experiments also showed it to be upregulated in several myeloma cells. More recently, Bst2 was identified an inhibitor of retroviral release from human cells whose activity is antagonized by the HIV-1 accessory protein Vpu. While Bst2 caused retention of virions on cell surfaces or endocytosis into Bst2-positive compartments, its depletion abolished the viral requirement for Vpu for virus release. This activity may represent a potential therapeutic strategy for the treatment of HIV/AIDS.

Type:
Antigen: BST2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité