Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BICD2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4677
PRSI4677EA 435 EUR InStock
PRSI4677
Anti-BICD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BICD2 Antibody: BICD2 is the second human homolog discovered to the Drosophila Bicaudal-D protein that forms part of the cytoskeleton and mediates the correct sorting of mRNAs for oocyte- and axis-determining factors during oogenesis. Similar to the highly homologous protein BICD1, BICD2 can bind to dynein-dynactin complex, primarily through the dynamitin subunit of dynactin. The C-terminus of BICD2 targets the protein to the Golgi complex while the N-terminal domain of BICD2 co-immunoprecipitates with cytoplasmic dynein, suggesting BICD2 plays a role in the dynein-dynactin interaction on the surface of membranous organelles. Mice engineered to overexpress the BICD2 amino terminal domain in neurons developed amyotrophic lateral sclerosis (ALS)-like features such as Golgi fragmentation, neurofilament swelling in proximal axons, etc., suggesting that impaired dynein/dynactin function may explain some of the pathological features observed in ALS patients.

Type:
Antigen: BICD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité