Human BICD2 peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4677P
PRSI4677PEA 122 EUR InStock
PRSI4677P
Human BICD2 peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
BICD2 peptide is used for blocking the activity of BICD2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité