Human SATB1 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4679P
PRSI4679PEA 122 EUR InStock
PRSI4679P
Human SATB1 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SATB1 peptide is used for blocking the activity of SATB1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité