Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NANOS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4683
PRSI4683EA 435 EUR InStock
PRSI4683
Anti-NANOS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nanos1 Antibody: Nanos1 is one of three known mammalian homologs to the Drosophila gene nanos. Nanos1 is an RNA-binding protein containing a zinc-finger motif and is expressed in the developing nervous system and continues in the adult brain. Interestingly, unlike mice deficient in either nanos2 or nanos3, mice lacking the nanos1 gene develop normally with no sign of abnormalities. Recently it has been found that expression of nanos1 mRNA is down-regulated by E-cadherin in a human breast cancer cell line and the amino-terminal domain on Nanos1 interacts with the E-cadherin-binding protein p120ctn. Furthermore, overexpression of Nanos1 in human colorectal DLD1 cancer cells functionally abolished cell-cell adhesion, allowing the cancer cells to develop strong migratory and invasive properties. These results suggest that targeting Nanos1 might prove an effective strategy in the treatment of E-cadherin-negative tumors.

Type:
Antigen: NANOS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité