Human NUP107 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4701P
PRSI4701PEA 122 EUR InStock
PRSI4701P
Human NUP107 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
NUP107 peptide is used for blocking the activity of NUP107 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité