Human NUP160 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4707P
PRSI4707PEA 105 EUR InStock
PRSI4707P
Human NUP160 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
NUP160 peptide is used for blocking the activity of NUP160 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité