Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MED4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4729
PRSI4729EA 435 EUR InStock
PRSI4729
Anti-MED4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MED4 Antibody: The mediator complex is a multi-protein transcriptional co-activator that is expressed ubiquitously in eukaryotes from yeast to mammals and is required for induction of RNA polymerase II (pol II) transcription by DNA binding transcription factor. One of the proteins in this complex is MED4. This protein has also been shown to be part of the vitamin D receptor interacting complex. MED4 was recently identified as an HIV dependency factor (HDF), suggesting that MED4 may be an important drug target in HIV treatment.

Type:
Antigen: MED4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité