Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP15 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4739
PRSI4739EA 435 EUR InStock
PRSI4739
Anti-BMP15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BMP15 Antibody: BMP15, or GDF9B is a member of the bone morphogenetic protein family which is part of the transforming growth factor-beta superfamily that are involved in embryonic development and adult tissue homeostasis. BMP15 is expressed exclusively in the oocyte. It is an oocyte-specific growth/differentiation factor that may be involved in oocyte maturation and follicular development. Defects in BMP15 are the cause of ovarian dysgenesis type 2. BMP15 could be used as an oogenesis marker to track human amniotic fluid stem cells differentiation into the oocyte-like cells.

BMP15 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

BMP15 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BMP15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité