Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASAH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4741
PRSI4741EA 435 EUR InStock
PRSI4741
Anti-ASAH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ASAH1 Antibody: Sphingolipids are hydrolyzed by ceramidases to yield sphingosine and fatty acids. These ceramidases are classified according to the pH range that supports their optimal activity. ASAH1 is an acid ceramidase and key regulator of ceramide metabolism. Mutations in this gene results in Farber Lipogranulomatosis, a fatal human genetic disorder that results in the painful swelling of the joints and tendons and pulminary insufficiency, while a complete knockout of its expression is lethal in mice. Recent studies have shown elevated levels of ASAH1 in Alzheimer's disease (AD) patients correlating with a reduction in sphingomyelin and elevation of ceramide. Pretreatment of cultured neurons with recombinant AHAH1 prevented the cells from undergoing A-beta (Ab)-induced apoptosis. Multiple isoforms of this protein are known to exist.

Type:
Antigen: ASAH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité