Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AD-9 E4 ORF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4749
PRSI4749EA 435 EUR InStock
PRSI4749
Anti-AD-9 E4 ORF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Adenovirus-9 E4 Orf1 Antibody: The many different serotypes of human adenoviruses (Ad) are divided into six subgroups, of which all Ad subgroup A and B and two subgroup D Ads can elicit tumors in infected rodents. Unlike the Ads from subgroup A and B, the ones from subgroup D, Ad9 and Ad10 elicit estrogen-dependent mammary tumors as opposed to undifferentiated sarcomas. In the case of Ad9, its tumorigenicity is dependent on the product of the open reading frame (ORF) 1 of the early region 4 (E4). The tumorigenic potential of Ad9 E4 Orf1 depends on a carboxyl-terminal PDZ domain-binding motif that mediates interactions with several different membrane-associated cellular proteins such as MUPP1, PATJ, MAGI-1, ZO-2 and Dlg1. It has been suggested that Ad9 E4 Orf1 may have evolved from an ancestral cellular dUTP pyrophosphatase.

Type:
Antigen: AD-9 E4 ORF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité