Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NENF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4753
PRSI4753EA 435 EUR InStock
PRSI4753
Anti-NENF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NENF Antibody: NENF is a secreted protein that is expressed in neurons but not glial cells of the brain. This protein has neurotrophic activity in primary cultured mouse neurons but not mitogenic activity in primary cultured mouse astrocytes. NENF activated mitogen-activated protein (MAP) and phosphotidylinositol-3 kinase pathways and could be inhibited by pertussis toxin but not receptor tyrosine kinases, suggesting that NENF acts through a Gi/Go-protein-coupled receptor.

Type:
Antigen: NENF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité