Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRTFDC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4775
PRSI4775EA 435 EUR InStock
PRSI4775
Anti-PRTFDC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PRTFDC1 Antibody: Phosphoribosyl transferase domain containing 1 (PRTFDC1) is highly homologous to the hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT1) and may have arisen from a gene duplication event of a common ancestor gene. Recently, it was shown that CpG islands in the PRTFDC1 promoter could be hypermethylated in ovarian cancers and oral squamous-cell carcinomas (OSCC), leading to gene silencing. Restoration of PRTFDC1 expression in OSCC inhibited cell growth in colony-formation assays, while knockdown of PRTFDC1 expression in OSCC that expressed the gene promoted cell growth. These results suggest that PRTFDC1 can act as a tumor-suppressor gene. At least three isoforms of PRTFDC1 are known to exist.

Type:
Antigen: PRTFDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité