Human Aldh3A2 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4789P
PRSI4789PEA 122 EUR InStock
PRSI4789P
Human Aldh3A2 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Aldh3A2 peptide is used for blocking the activity of Aldh3A2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité