Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACVR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4791
PRSI4791EA 435 EUR InStock
PRSI4791
Anti-ACVR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ACVR1 Antibody: Activins are dimeric growth and differentiation factors which belong to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily of structurally related signaling proteins. Activins signal through a heteromeric complex of receptor serine kinases which include at least two type I and two type II receptors. Unlike ACVR1B and ACVR1C, ACVR1, also known as activin receptor-like kinase 2 (ALK2), can not transduce activin-mediated signaling, but will transduce BMP and Mullerian inhibiting substance (MIS) group signaling. It is thought that ACVR1 also inhibits activin signaling by blocking the binding of activin to its type II receptor. Recent studies indicate that genetic variation in ACVR1 is associated with polycystic ovary syndrome, suggesting that ACVR1 signaling contributes to disturbed folliculogenesis in these patients.

Type:
Antigen: ACVR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité