Human ACVR1 peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4791P
PRSI4791PEA 122 EUR InStock
PRSI4791P
Human ACVR1 peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
ACVR1 peptide is used for blocking the activity of ACVR1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité