Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKIRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4799
PRSI4799EA 435 EUR InStock
PRSI4799
Anti-AKIRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Akirin1 Antibody: The highly conserved, nuclear-localized Akirin1 and Akirin2 proteins critically regulate the transcription of NF-kappa B-dependent genes and are required for defense against Gram-negative bacteria in the immune deficiency and NF-kappa B pathways. Akirin1 is dispensable in the mouse, and neither knockout mice nor cells derived from them have obvious distinctive phenotypes. In contrast, Akirin2 is required for development in the mouse and knockout of both Akirin homologs in mice show that Akirin2 is required downstream of toll-like receptor (TLR), TNF-alpha and IL-1 beta signaling, and for the production of IL-6. Akirin2 is functionally closer to the single gene in Drosophila, as the homozygous null D. melanogaster Akirin mutants show a similar, mid-to-early embryonic death.

Type:
Antigen: AKIRIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité