Anti-HSP90AA1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
48-054
PRSI48-054EA 771 EUR InStock
PRSI48-054
Anti-HSP90AA1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Protein G Column
PBS, pH 7.4, 0.1% sodium azide
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HSP90AA1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité