Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGDR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-122
PRSI48-122EA 694 EUR InStock
PRSI48-122
Anti-PTGDR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GPR44, also called CRTH2, is a Prostanoid Receptor that binds prostaglandin D2. PGD2 signals through CRTH2 to induce Th2, eosinophil, and basophil chemotaxis in a G-alpha(i) dependent manner. CRTH2 may play a role in mast cell-mediated immune responses such as those involved in allergic reactions. This receptor is upregulated in activated T helper-2 (Th2) cells, peripheral blood basophils, and eosinophils, but not in Th1 lineage cells. It may be a useful marker for Th2 and Tc2 cells.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTGDR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité