Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XCR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-130
PRSI48-130EA 694 EUR InStock
PRSI48-130
Anti-XCR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CCXCR1 is a Chemokine Receptor expressed in lymphotactin-responsive leukocyte cells. The viral macrophage inflammatory protein-II, vMIP-II (but not vMIP-I), has been found to be an antagonist of lymphotactin activity at CCXCR1. The CCXCR1 gene is located near the genes for C-C chemokine receptor 9 and SIV/HIV receptor Bonzo on chromosome 3. CCXCR1 is associated with inflammatory and immunological responses by regulating the trafficking of T and B lymphocytes and neutrophils. The up-regulation of CCXCR1 in peripheral T cells is correlated with the inflammatory process observed in Crohns disease.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: XCR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité