Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRS3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-152
PRSI48-152EA 771 EUR InStock
PRSI48-152
Anti-BRS3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BRS3 is classified as an Orphan-A Receptor and is highly similar to the bombesin receptors but has a very low affinity for bombesin itself. Mice lacking BRS3 develop metabolic defects and obesity, suggesting that BRS3 may be an important target for obesity research. In addition, BRS3 may be involved in diabetes and hypertension.

BRS3 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, immunocytochemistry, and immunoprecipitation.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BRS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité