Anti-EPHA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
48-176
PRSI48-176EA 771 EUR InStock
PRSI48-176
Anti-EPHA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EPHA4 antibody can be used in Western Blot, immunohistochemistry starting at 1:200, and flow cytometry starting at 1:100 - 1:50.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: EPHA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité