Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-219
PRSI48-219EA 771 EUR InStock
PRSI48-219
Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DDR1 is a DDR/TKT type protein kinase. DDR1 is activated by various types of collagen, including types I through IV. Binding of collagen to DDR1 protein results in autophosphorylation and a delayed but sustained tyrosine kinase activation. DDR1 may function in cell-to-cell interaction or recognition. At least three mRNA variants, resulting in different protein isoforms of 875, 913 and 919 amino acids, have been reported. DDR1 protein has been shown to be over expressed in human breast, ovarian, esophageal and pediatric brain tumors.

DDR1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Chimpanzee, Gorilla, Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité