Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGER2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-251
PRSI48-251EA 771 EUR InStock
PRSI48-251
Anti-PTGER2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Prostaglandin E Receptor EP2 is a member of the Prostanoid Receptor subfamily. Along with several other receptor subtypes (EP1, EP3, and EP4), it mediates the diverse biological effects of Prostaglandin E2 (PGE2). PGE2 has been implicated in numerous processes, including immune response modulation, male erectile function, induction of labor, cervical cancer, control of blood pressure, asthma, and more recently, Alzheimer's Disease.

PTGER2 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTGER2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité