Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR5A1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-278
PRSI48-278EA 694 EUR InStock
PRSI48-278
Anti-NR5A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Steroidogenic factor 1 (SF-1), a NR5 Fushi Tarazu-Like Receptor, has been shown to affect sexual differentiation, steroid metabolism, and neural development. SF-1 binds as a monomer and regulates all steroidogenic p450 genes, Mullerian inhibiting substance, the gonadotrophins, the ACTH receptor, oxytocin, nuclear receptor DAX-1, and several other genes. Four alternatively spliced isoforms of SF-1 have been isolated in mice, and they differ at the N and C termini but are identical in the DNA-binding domain.

Steroidogenic Factor 1 antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NR5A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité