Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADGRB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-300
PRSI48-300EA 694 EUR InStock
PRSI48-300
Anti-ADGRB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BAI1 is an Orphan-B GPCR with an unknown ligand. BAI1 is postulated to be a member of the secretin receptor family, an inhibitor of angiogenesis, and a growth suppressor of glioblastoma. Along with BAI1, there are two other brain-specific angiogenesis inhibitor genes, designated BAI2 and BAI3, which have similar tissue specificities and structures. However, only BAI1 is transcriptionally regulated by p53. Loss of BAI1 expression has been implicated in glioblastoma.

BAI1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 - 15 μg/mL.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ADGRB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Gorilla, Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité