Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADRA1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-309
PRSI48-309EA 771 EUR InStock
PRSI48-309
Anti-ADRA1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The alpha-1b adrenoceptor is an Adrenergic Receptor that causes contraction of smooth muscle cells and thereby controls vascular tone, blood pressure, and accelerates the development of atherosclerosis. Decreased alpha-1b adrenoceptor is associated with benign prostatic hyperplasia (BPH). This adrenergic receptor also acts as a proto-oncogene when transfected into cell lines where constitutive activation of the receptor induces neoplastic transformation.

ADRA1B antibody can be used in immunohistochemistry starting at 15 - 20 μg/mL.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ADRA1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Dog, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité