Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MST1R Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-321
PRSI48-321EA 694 EUR InStock
PRSI48-321
Anti-MST1R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MST1R/Ron, a HGF Receptor/MET-type protein kinase, mediates the biological activities of macrophage-stimulating protein (MSP), a multifunctional cytokine that regulates cell adhesion, motility, growth, and survival. The protein is a membrane-spanning, disulfide-linked heterodimer, which results from cleavage of a glycosylated precursor into 35-kD (alpha) and 150-kD (beta) subunits. Ligand binding results in tyrosine phosphorylation of the beta chain. In knockout studies, MST1R/RON (-/-) mice failed to survive past the periimplantation period. The MST1R/RON gene has been mapped to 3p21, a region of frequent deletion or mutation in small cell lung and renal carcinoma, and has been implicated in the progression of several epithelial cancers.

MST1R antibody can be used in immunohistochemistry starting at 20 μg/mL, and immunofluorescence.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MST1R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Gorilla, Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité