Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SGK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-322
PRSI48-322EA 771 EUR InStock
PRSI48-322
Anti-SGK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SGKL/SGK3, also known as CISK for cytokine-independent survival kinase, is a SGK type protein kinase. The protein contains a lipid-binding phox homology (PX) domain, which is required for targeting SGKL/SGK3 protein to the endosomal compartment. SGKL/SGK3 functions downstream of the phosphoinositide 3-kinase (PI3K) cascade and has been implicated in cell survival. The protein has been shown to be phosphorylated and activated by 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1), and to a lesser extent insulin-like growth factor-1, in vitro. Activated SGKL/SGK3 has been shown to phosphorylate glycogen synthase kinase 3 beta (GSK-3beta) in vitro.

SGK3 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 - 15 μg/mL.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SGK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité