Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRPV2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-366
PRSI48-366EA 771 EUR InStock
PRSI48-366
Anti-TRPV2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transient receptor potential vanilloid (TRPV) channels are widely expressed in both sensory and nonsensory cells. TRPV2, a member of transient receptor potential ion channels, responds to high-threshold noxious heat (with a threshold of approximately 52 degrees C), but neither to capsaicin nor to proton. TRPV2 transcripts are not restricted to the sensory nervous system, indicating that this channel may be activated by stimuli other than heat. It has been proposed that responses to noxious heat involve these related, but distinct, ion-channel subtypes that together detect a range of stimulus intensities.

TRPV2 antibody can be used in ELISA starting at 1:10000, Western Blot starting at 1:500 - 1:2000, immunohistochemistry starting at 1:200 - 1:400, and immunofluorescence starting at 1:200 - 1:1000.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRPV2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Horse, Human, Monkey, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité