Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGES Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-375
PRSI48-375EA 694 EUR InStock
PRSI48-375
Anti-PTGES Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PGES-1 is a membrane associated protein involved in eicosanoid and glutathione metabolism as part of the arachidonic acid signaling pathway. The expression of this protein is induced by the proinflammatory cytokine IL-1B and its’ activity is glutathione dependent. PGES is also expressed at high levels in P53 expressing cells.

PTGES antibody can be used in ELISA starting at 1:10000, Western Blot starting at 1:500 - 1:2000, and immunohistochemistry starting at 1:200 - 1:400.

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PTGES
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Chicken, Dog, Gorilla, Horse, Human, Monkey, Pig, Rabbit, Rat, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité