Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPHX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-376
PRSI48-376EA 694 EUR InStock
PRSI48-376
Anti-EPHX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Soluble Epoxide Hydrolase (sEH) also known as cytosolic Epoxide Hydrolase is a phase I xenobiotic-metabolizing enzyme that converts epoxyeicosatrienoic acids (EETs) into their corresponding dihydroxyeicosatrienoic acids (DHETs). EETs are thought to be involved in vascular tone, ion channel regulation, mitogenesis and cell signaling. DHETs have, in general, less biological activity then EETs and are more readily excreted, thus hydration of EETs by sEH maybe a means of attenuating or eliminating their activity.sEHs have been identified in many tissues including liver, kidney, adrenal, pancreatic islets, gi tract and vascular smooth muscle.

EPHX2 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunoprecipitation

PBS, 0.1% sodium azide.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EPHX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité