Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGAX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-387
PRSI48-387EA 771 EUR InStock
PRSI48-387
Anti-ITGAX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ITGAX encodes the integrin alpha X chain. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This I-domain containing alpha integrin combines with the beta 2 chain (ITGB2) to form a leukocyte-specific integrin referred to as inactivated-C3b (iC3b) receptor 4 (CR4). The alpha X beta 2 seems to broadly overlap the properties of the alpha M beta 2 integrin in adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium, and the phagocytosis of complement coated particles.

PBS, 0.1% sodium azide.

Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ITGAX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité