Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RREB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-494
PRSI48-494EA 850 EUR InStock
PRSI48-494
Anti-RREB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RREB1 (also known as RAS-responsive element binding protein 1 and Raf responsive zinc finger protein) is a transcription factor that binds specifically to the distal RAS-responsive element (RRE) in the calcitonin gene promoter and augments the Ras/Raf-mediated transcriptional response of that promoter. RREB1 may be involved in Ras/Raf-mediated cell differentiation. RREB is a nuclear protein expressed in heart, placenta, lung, liver, skeletal muscle, kidney and pancreas and is not found in the brain. The protein contains 4 C2H2-type zinc fingers.

Protein A Column

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RREB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité