L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-PACRG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
48-595
PRSI48-595EA 815 EUR InStock
PRSI48-595
Anti-PACRG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PACRG (also known as Parkin coregulated gene protein and PARK2 coregulated) is a gene located very close to parkin, in reverse orientation on the chromosome. It is thought to be co-transcribed with parkin by a bi-directional promoter between the two genes. PACRG is expressed in all immune tissues, spleen, lymph nodes, thymus, tonsils, leukocyte and bone marrow and is also expressed in heart, brain, skeletal muscle, kidney, lung and pancreas. PACRG is expressed in primary Schwann cells and very weakly by monocyte-derived macrophages, which are the primary host cells of Mycobacterium leprae,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité