Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-615
PRSI48-615EA 734 EUR InStock
PRSI48-615
Anti-NEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NEK2, also called serine/threonine-protein kinase Nek2NimA-related protein kinase 2, NimA-like protein kinase 1 and HSPK 21, is a protein kinase involved in mitotic regulation that may have a role at the G2-M transition and may also play a role in meiosis. NEK2 has a nuclear localization and accumulates throughout S phase and shows maximal levels in late G2. This expression pattern is highly reminiscent of that of A and B cyclins.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Store NEK2 antibody at -20 °C prior to opening. Dilute only prior to immediate use. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NEK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité