Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDH1 Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
48-671
PRSI48-671EA 694 EUR InStock
PRSI48-671
Anti-MDH1 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
IgG Fractionation

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MDH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité